Kluczowe dokumenty
96100055
Millipore
Vantage L Tube Kit 1000 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
producent / nazwa handlowa
Vantage
Poziom jakości
metody
protein purification: suitable
Długość
1 m (3.3 ft)
Średnica
4.4 cm (1.7 in.)