Kluczowe dokumenty
8.56089
Sigma-Aldrich
1,3-Diaminopropane trityl resin
Novabiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352001
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Resin for the synthesis of peptidyl-aminopropylamines by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS Literature references
Literature references
[1] F. Wang, et al. (2000) Org. Lett., 2, 1581.
[2] S. Manku, et al. (2001) J. Org. Chem., 66, 874.
Powiązanie
Replaces: 01-64-0132
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1