8.56072
H-Asp(OtBu)-H NovaSyn® TG resin
Novabiochem®
Poziom jakości
linia produktu
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pre-loaded resin for synthesis of peptides containing C-terminal aspartic acid aldehyde.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Powiązanie
Replaces: 04-12-3722
Informacje prawne
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1