Kluczowe dokumenty
8.56056
Sigma-Aldrich
H-His(Trt)-2-ClTrt resin
Novabiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Pre-loaded resin for synthesis of protected peptide acids containing a C-terminal histidine amino-acid residue by Fmoc SPPS. Cleavage of the protected peptide is effected by treatment with 1% TFA in DCM or 20% TFE in DCM
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Powiązanie
Replaces: 04-12-2804
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1