Kluczowe dokumenty
8.55062
Sigma-Aldrich
Żywica NovaSyn® TG HMBA
Novabiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
13111023
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
alcohol
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Podłoże to składa się z żywicy aminowej NovaSyn TG derywatyzowanej zasadowo znakowanym łącznikiem kwasu 4-hydroksymetylobenzoesowego Shepparda [1].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] R. C. Sheppard, et al. (1982) Int. J. Peptide Protein Res., 20, 451.
Powiązanie
Zastępuje: 01-64-0091
Komentarz do analizy
Color (visual): passes test
Appearance of substance (visual): passes test
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.20 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF):
90 µm beads
Informacje prawne
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Novabiochem® has one of the most extensive ranges of linkers and derivatized resins for Fmoc solid phase peptide synthesis. These resins have varied properties with special protocols for loading and cleaving.
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.