8.55051
Biotin NovaTag® resin
Novabiochem®
Synonim(y):
N-Biotin-NÆ-Fmoc-ethylenediamine MPB-AM resin
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Postać
beads
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] M. Carraz, et al. (2009) Chemistry & Biology, 16, 702.
[2] S. Millward, et al. (2007) Chem. Biol., 2, 625.
Powiązanie
Komentarz do analizy
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.35 - 0.65 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer metrix is copoly (styrene - 1% DVB), 100 - 200 mesh.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Produkty
Peptydy znakowane biotyną znajdują zastosowanie w immunologii i histochemii do oczyszczania powinowactwa i lokalizacji receptorów.