Kluczowe dokumenty
8.53101-M
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phg-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-D-Phg-OH, N-α-t.-Boc-D-phenylglycine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
88-91 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N([C@H](c1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
Klucz InChI
HOBFSNNENNQQIU-SNVBAGLBSA-N
Opis ogólny
Numer produktu dla tego produktu to wcześniej 04-13-0039.
Aby uzyskać certyfikat analizy (CoA) partii zaczynającej się na literę "A", należy wybrać opcję w menu po prawej stronie "Request a COA for Lot#s starting with A".
Powiązanie
Zastępuje: 04-13-0039
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -139.0 - -130.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3