Kluczowe dokumenty
8.53056
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(Bzl)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Tyr(Bzl)-OH, N-α-t.-Boc-O-benzyl-L-tyrosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Numer indeksu EC:
218-349-4
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C21H25NO5/c1-21(2,3)27-20(25)22-18(19(23)24)13-15-9-11-17(12-10-15)26-14-16-7-5-4-6-8-16/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)
Klucz InChI
ZAVSPTOJKOFMTA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Building block for introduction of tyrosine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Powiązanie
Replaces: 04-12-0090
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in ethanol): +24.5 - +29.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
The most popular reagent for cleavage of peptides from Boc-based resins is anhydrous HF. Of all the cleavage procedures HF appears to be the most versatile and least harmful to a wide variety of peptides synthesized on Boc-based resins.
Bezwodny HF jest preferowanym odczynnikiem do rozszczepiania peptydów z żywic na bazie Boc, wszechstronnym i skutecznym do różnych syntez peptydów.