Kluczowe dokumenty
8.52382
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-Cys(psiDmp,Hpro)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Leu-Cys(psiDmp,Hpro)-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H38N2O7S
Masa cząsteczkowa:
618.74
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
thiol
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Dipeptyd pseudoproliny na bazie cysteiny. Zapobiega agregacji podczas Fmoc SPPS i zwiększa czystość produktu w identyczny sposób jak standardowe dipeptydy pseuproliny. Pierścień pseudoproliny jest rozszczepiany za pomocą TFA, regenerując natywną resztę Cys.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przezwyciężanie agregacji w Fmoc SPPS
Komentarz do analizy
Kolor (wizualny): biały do lekko żółtego do beżowego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość enancjomeryczna cysteiny: ≥ 99.5 % (a/a)
Czystość enancjomeryczna drugiego aminokwasu: ≥ 99,0 % (a/a)
Czystość (TLC(157A)): ≥ 97 %
Czystość (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Test (HPLC, powierzchnia%): ≥ 97.0 % (a/a)
Octan etylu (HS-GC): ≤ 0,50 %
Octan (IC): ≤ 0,05 %
Aby zobaczyć układy rozpuszczalników użyte do TLC produktów 10729, kliknij tutaj.
Produkt jest mieszaniną racemiczną.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn how to overcome aggregation in Solid Phase Peptide Synthesis
Protokoły
Łatwość montażu danej sekwencji peptydowej jest trudna do przewidzenia, co sprawia, że synteza peptydów stanowi wyzwanie. Przegląd metod i odczynników pozwalających uniknąć agregacji w syntezie peptydów w fazie stałej.