Kluczowe dokumenty
8.52354
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-His(Trt)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-N-Me-His(Trt)-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-im-trityl-L-histidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H35N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
633.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥97.0% (HPLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Building block for introduction of N-α-methyl-histidine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Product has poor solubility but does dissolve upon activation in NMP with HBTU/DIPEA.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3