Kluczowe dokumenty
8.52195
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-Ser(psiMe,Mepro)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Phe-Ser(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H30N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
514.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N5([C@@H](COC5(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)Cc1ccccc1
InChI
1S/C30H30N2O6/c1-30(2)32(26(18-38-30)28(34)35)27(33)25(16-19-10-4-3-5-11-19)31-29(36)37-17-24-22-14-8-6-12-20(22)21-13-7-9-15-23(21)24/h3-15,24-26H,16-18H2,1-2H3,(H,31,36)(H,34,35)/t25-,26-/m0/s1
Klucz InChI
PQJUKTSKOYOXMZ-UIOOFZCWSA-N
Opis ogólny
Ten pseudoprolinowy dipeptyd jest niewątpliwie najskuteczniejszym i najprostszym w użyciu narzędziem do przezwyciężania agregacji i poprawy jakości peptydu w Fmoc SPPS dla peptydu zawierającego motyw dipeptydowy Phe-Ser. Składa się on z dipeptydu, w którym reszta serynowa została odwracalnie zabezpieczona jako łamiąca strukturę prolina podobna do TFA-labilnej oksazolidyny. Powodem, dla którego reszta pseudoproliny jest wprowadzana jako dipeptyd, jest uniknięcie konieczności acylowania utrudnionego azotu oksazolidyny. Ma to dodatkową zaletę polegającą na wydłużeniu łańcucha peptydowego o dwie reszty w jednym kroku. Reszta serynowa jest regenerowana podczas normalnej reakcji cięcia z udziałem TFA.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przezwyciężanie agregacji w Fmoc SPPS
Powiązanie
Zastępuje: 05-20-1121
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -49.0 - -43.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Single impurities (HPLC, area%): ≤ 1.00 % (a/a)
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn how to overcome aggregation in Solid Phase Peptide Synthesis
Protokoły
Łatwość montażu danej sekwencji peptydowej jest trudna do przewidzenia, co sprawia, że synteza peptydów stanowi wyzwanie. Przegląd metod i odczynników pozwalających uniknąć agregacji w syntezie peptydów w fazie stałej.