Kluczowe dokumenty
8.52158
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Cys(Acm)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-D-Cys(Acm)-OH, N-α-Fmoc-S-acetamidomethyl-D-cysteine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥97.0% (HPLC)
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
143-145 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
thiol
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
S(CNC(=O)C)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O
InChI
1S/C21H22N2O5S/c1-13(24)22-12-29-11-19(20(25)26)23-21(27)28-10-18-16-8-4-2-6-14(16)15-7-3-5-9-17(15)18/h2-9,18-19H,10-12H2,1H3,(H,22,24)(H,23,27)(H,25,26)/t19-/m1/s1
Klucz InChI
CSMYOORPUGPKAP-LJQANCHMSA-N
Opis ogólny
Standardowy budulec wprowadzania reszt aminokwasowych D-cysteiny przez Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Fmoc SPPS peptydów zawierających cysteinę
Powiązanie
Zastępuje: 04-13-1054
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2