Kluczowe dokumenty
8.51088
Sigma-Aldrich
TOTU
Novabiochem®
Synonim(y):
TOTU, O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,NÆ,NÆ-tetramethyluronium tetrafluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17BF4N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
powder
siła działania
500-650 mg/kg LD50, oral (Rat)
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
142-148 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[B-](F)(F)(F)F.N([C+](N(C)C)ON=C(C(=O)OCC)C#N)(C)C
InChI
1S/C10H17N4O3.BF4/c1-6-16-9(15)8(7-11)12-17-10(13(2)3)14(4)5;2-1(3,4)5/h6H2,1-5H3;/q+1;-1
Klucz InChI
FPQVGDGSRVMNMR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
TOTU jest doskonałą alternatywą dla odczynników sprzęgających na bazie HOBt, takich jak HBTU i TBTU. Charakteryzuje się wysoką reaktywnością i prawdopodobnie niską alergennością i wybuchowością. Produkty uboczne stosowania tego odczynnika sprzęgającego są rozpuszczalne w wodzie, co czyni go idealnym wyborem do reakcji sprzęgania w fazie roztworu.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Przewodnik wyboru odczynników sprzęgających
Referencje literaturowe
[1] G. Breipohl & W. Koenig, US patent 5166394.
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear soluble
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Novabiochem® offers a large number of coupling reagents for in situ activation. In situ activating reagents are easy to use, fast reacting – even with sterically hindered amino acids, and their use is generally free of side reactions.
Odczynniki sprzęgające Novabiochem® do aktywacji in situ szybko reagują i są kompatybilne z różnymi aminokwasami.