8.43986
Diwinylobenzen 80%
(stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol) for synthesis
About This Item
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
liquid
siła działania
4100 mg/kg LD50, oral (rat)
8000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
temp. przejścia
flash point 70 °C
gęstość
0.915-0.921 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
stabilizowany 4-tert-butylopirokatecholem do syntezy
Zastosowanie
Diwinylobenzen 80% (stabilizowany 4-tert-butylopirokatecholem) do syntezy. CAS 1321-74-0, masa molowa 130,18 g/mol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C