Kluczowe dokumenty
8.41875
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-methylstyryl)-benzene
for synthesis
Synonim(y):
1,4-Bis(2-methylstyryl)-benzene, Bis-MSB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H22
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
236-285-5
Formularz:
solid
Próba:
≥97.0% (HPLC)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
solid
mp
179-181 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
Klucz InChI
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3