Kluczowe dokumenty
8.41643
Sigma-Aldrich
Bromek 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylu
for synthesis
Synonim(y):
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide, Bromomethylpentafluorobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H2BrF5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
217-182-4
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. przejścia
flash point 83 °C
gęstość
1.85 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)CBr)F)F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
Klucz InChI
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.845 - 1.855
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C