Kluczowe dokumenty
8.41566
Sigma-Aldrich
Benzyl phenyl sulfide
for synthesis
Synonim(y):
Benzyl phenyl sulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.30
Kod UNSPSC:
12352113
Numer indeksu EC:
212-612-7
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
powder
mp
40-44 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C13H12S/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Klucz InChI
LKMCJXXOBRCATQ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup