8.41501
Bezwodnik 2-sulfobenzoesowy
for synthesis
Synonim(y):
2-Sulfobenzoic anhydride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
201-322-6
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
mp
116-122 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[S]1(=O)(=O)OC(=O)c2c1cccc2
InChI
1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H
Klucz InChI
NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (morpholine method): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3