Kluczowe dokumenty
8.41378
Sigma-Aldrich
α-Benzoin oxime
for synthesis
Synonim(y):
α-Benzoin oxime, Cuprone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352126
Numer indeksu EC:
207-127-2
Formularz:
powder
Formularz
powder
mp
153-154 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(12-9-5-2-6-10-12)13(15-17)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,14,16-17H/b15-13+
Klucz InChI
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3