Key Documents
8.41364
Sigma-Aldrich
n-Tricosane
for synthesis
Synonim(y):
n-Tricosane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H48
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Numer indeksu EC:
211-347-4
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
flakes
temp. samozapłonu
524 °C
tw
199-200 °C/4 hPa
mp
48-49 °C
temp. przejścia
flash point 113 °C
gęstość
0.778 g/cm3 at 48 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C23H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-23H2,1-2H3
Klucz InChI
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 47 °C
Melting range (upper value): ≤ 49 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3