Kluczowe dokumenty
8.41070
Sigma-Aldrich
Pentachloropyridine
for synthesis
Synonim(y):
Pentachloropyridine, Perchloropyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5Cl5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.33
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
218-535-5
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
powder
siła działania
435 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
124-126 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C5Cl5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
Klucz InChI
DNDPLEAVNVOOQZ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 123 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3