8.41003
1,4-Diethylbenzene
for synthesis
Synonim(y):
1,4-Diethylbenzene
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1.45 hPa ( 25 °C)
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
430 °C
granice wybuchowości
0.8 % (v/v)
tw
182-184 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
temp. przejścia
flash point 55 °C
rozpuszczalność
24.8 mg/L
gęstość
0.862 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C