Kluczowe dokumenty
8.22343
Sigma-Aldrich
Acetamid
for synthesis
Synonim(y):
Acetamide, Acetic acid amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H5NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Numer indeksu EC:
200-473-5
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
1.33 hPa ( 65 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
crystals
siła działania
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
221-222 °C/1013 hPa
mp
78-81 °C
rozpuszczalność
2200 g/L
gęstość
1.159 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
NC(=O)C
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
Klucz InChI
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 80 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1