8.22069
Metylohydroksyetyloceluloza
for synthesis
Synonim(y):
Methylhydroxyethylcellulose
Formularz
powder
temp. samozapłonu
>360 °C
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
gęstość
1.28-1.30 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
350 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC)OC)OC)OC)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC)OC)OC)COC.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO.OCCO
Klucz InChI
JTWZVKMWOCBJEV-RXUSYSPUSA-N
Komentarz do analizy
Loss on drying: lot specific result
Assay (NaCl): lot specific result
Identity (IR): passes test
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1