Kluczowe dokumenty
8.22068
Sigma-Aldrich
Hydroxyethylcellulose
for synthesis
Synonim(y):
Hydroxyethylcellulose
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
granular
temp. samozapłonu
>360 °C
gęstość nasypowa
350 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (Cellulose ether): ≥ 92.0 %
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1