Kluczowe dokumenty
8.21125
Sigma-Aldrich
Toluene-4-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Synonim(y):
Toluene-4-sulfonic acid sodium salt, 4-Toluenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
4-(CH3)C6H4SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
211-522-5
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
powder
mp
>300 °C
rozpuszczalność
soluble 818 g/L
gęstość
1.55 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Klucz InChI
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
932.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
500 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1