Key Documents
8.21119
Sigma-Aldrich
Thiosemicarbazide
for synthesis
Synonim(y):
Thiosemicarbazide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH5N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Numer indeksu EC:
201-184-7
Poziom jakości
Postać
solid
siła działania
9.16 mg/kg LD50, oral (Rat)
2200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
178-180 °C (decomposition)
gęstość nasypowa
500‑600 kg/m3
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
Klucz InChI
BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3