Kluczowe dokumenty
8.18735
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium bromide
for synthesis
Synonim(y):
Tetrapropylammonium bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H28BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
217-727-6
Poziom jakości
Postać
crystals
siła działania
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (100 g/L in H2O)
mp
265-274 °C (decomposition)
rozpuszczalność
>1000 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3