Dokumenty
8.18255
Sigma-Aldrich
Paraldehyde
for synthesis
Synonim(y):
Paraldehyde, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
204-639-8
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
13.3 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
235 °C
siła działania
2711 mg/kg LD50, oral (Rat)
13959 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.3-17.0 % (v/v)
tw
124 °C/1013 hPa
mp
12 °C
temp. przejścia
flash point 27 °C
rozpuszczalność
120 g/L
gęstość
0.99 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.992 - 0.994
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup