8.18164
Tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate
for synthesis
Synonim(y):
Tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate, TBAF
About This Item
Poziom jakości
Formularz
crystals
mp
62-63 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[F-].[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC.O.O.O
InChI
1S/C16H36N.FH.3H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;/h5-16H2,1-4H3;1H;3*1H2/q+1;;;;/p-1
Klucz InChI
VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Ujawnienie zastosowania 1,1-bis(triflylo)etylenu jako źródła CF(3)SO(2)CH-CH(2) z pomocą (n-Bu)(4)NF.: W pracy omówiono syntetyczne podejście wykorzystujące fluorek tetra-n-butyloamoniowy (TBAF) do generowania 3-[(trifluorometylo)sulfonylo]cyklobut-1-enów, podkreślając jego rolę w pośredniczeniu w przenoszeniu jonów fluorkowych w syntezie organicznej (Almendros et al., 2024).
- Specjacja i kinetyka transferu fluorków z difluorotrifenylokrzemianu tetra-n-butyloamoniowego (′TBAT′)...: W artykule zbadano specjację i kinetykę procesów transferu fluorków przy użyciu TBAT, związku blisko spokrewnionego z TBAF, zapewniając wgląd w jego użyteczność w chemii syntetycznej (Lloyd-Jones et al., 2024).
- Sprzężone polimery z samorozpuszczalnymi łącznikami łańcuchów bocznych do dyspersji nanorurek węglowych...: Badania te wykorzystują TBAF w opracowywaniu nowych sprzężonych polimerów z samoimmolacyjnymi łańcuchami bocznymi do skutecznej dyspersji nanorurek węglowych, demonstrując jego zastosowanie w materiałoznawstwie i nanotechnologii (Adronov et al., 2024).
- Synteza trójkątnych nanoemiterów CdSe/CdS w temperaturze pokojowej i ich stabilizacja w stanie koloidalnym i szkle zol-żel: W artykule omówiono syntezę nanostruktur półprzewodnikowych w temperaturze pokojowej, w której TBAF odgrywa kluczową rolę w stabilizacji roztworów koloidalnych (Parola et al., 2023).
Komentarz do analizy
Water (K. F.): 15.0 - 19.0 %
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3