Kluczowe dokumenty
8.17001
Polyethylene glycol
200, EMPROVE® ESSENTIAL, DAB 8, NF
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Poly(ethylene glycol), Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 200, PEG
About This Item
agency
DAB 8
NF
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 hPa ( 20 °C)
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
350 °C (DIN 51794)
masa cząsteczkowa
average Mn 200
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
>150 °C
mp
-50 °C
temp. przejścia
flash point 180 °C
rozpuszczalność
soluble 70 g/L
gęstość
1.124 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solubility enhancement
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
281.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138.6 °C - closed cup