Kluczowe dokumenty
8.14633
Sigma-Aldrich
Chlorowodorek betainy
for synthesis
Synonim(y):
Betain hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
209-683-1
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
crystals
temp. samozapłonu
400 °C
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
242-246 °C
rozpuszczalność
647 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cl-].[N+](CC(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3