Kluczowe dokumenty
8.14578
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenediol
for synthesis
Synonim(y):
2,3-Naphthalenediol, 2,3-Dihydroxynaphthalene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
202-156-7
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.8 hPa ( 149 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
Postać
powder
temp. samozapłonu
>330 °C
siła działania
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
161-164 °C
temp. przejścia
flash point 175 °C
gęstość nasypowa
500 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,11-12H
Klucz InChI
JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 161 °C
Melting range (upper value): ≤ 164 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
347.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
175 °C