Key Documents
810243
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified
≥98%, USA origin, Tested For IgG, Protein standard: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41141801
product name
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified, pack of 1 kg
klasa czystości
special quality (Specialty Grade)
Poziom jakości
Próba
≥98% (purity)
Postać
lyophilized powder
okres trwałości
48 mo.
masa cząsteczkowa
~66 kDa
oczyszczone przez
heat shock fractionation
opakowanie
pack of 1 kg
pochodzenie
USA origin
Free Sulfhydrl Content content
0.0-1.0 mmol/mol
metody
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
protein quantification: suitable
zanieczyszczenia
Tested For IgG
strata
≤5%
pH
6.8-7.5
ślady anionów
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
ślady kationów
Na: 0.0-15.0 mg/g
obecność zanieczyszczeń
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3