8.08308
Titanium(III) chloride solution
about 30%, in about 10% hydrochloric acid, for synthesis
Synonim(y):
Trójchlorek tytanu
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Titanium(III) chloride solution about 30%, (in about 10% hydrochloric acid) for synthesis
Poziom jakości
Formularz
solution
gęstość
1.334 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3