Kluczowe dokumenty
8.00799
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(-)-Tartaric acid
for the resolution of racemates for synthesis
Synonim(y):
(2S,3S)-(-)-Tartaric acid, D-(-)-Tartaric acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
205-695-6
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (acidimetric)
Postać
crystals
temp. samozapłonu
425 °C
mp
166-169 °C
temp. przejścia
flash point 210 °C
gęstość
1.8 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
Klucz InChI
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 166 °C
Melting range (upper value): ≤ 169 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -14.0 - -12.0 °
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3