79133BC
GDS PickPen® 10280 Statyw na głowę
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
Synonim(y):
GDS PPMX Head Mount, GDS PPMX Head Rack, GDS PPMX Head Stand, GDS PPMX Head Support, Uchwyt głowicy GDS PPMX
About This Item
Kod UNSPSC:
41121521
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
BioControl Systems
metody
PCR: suitable
Zastosowanie
food and beverages
pathogen testing
kompatybilność
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Stojak na głowę GDS PickPen® 10280 (PPMX) jest akcesorium systemu GDS PPMX. Stojak na głowicę jest wykonany ze stali nierdzewnej, co zapewnia wydajne i długotrwałe użytkowanie. Stojak jest przeznaczony do przechowywania jednej pipety PPMX lub głowicy PickPen®, gdy nie jest używana na urządzeniu.
Zastosowanie
GDS PickPen® 10280 Stojak na głowicę jest używany z systemem GDS PickPen® 10280 do kompletnego przygotowania próbek do wykrywania organizmów chorobotwórczych w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych.
Informacje prawne
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc