76172BC
MVP ICON® Buffer Solution, pH 4.0 Red
for use with MVP ICON® pH Probe (78088BC)
About This Item
Polecane produkty
opis
pH calibration
linia produktu
MVP ICON®
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
MVP ICON®
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
MVP ICON®
for use with MVP ICON® pH Probe (78088BC)
Opis ogólny
Zastosowanie
Kompatybilność
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1