About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Novagen®
Poziom jakości
warunki przechowywania
OK to freeze
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
Komponenty
•: 1: Supporting Tray, Mini
•: 1: Supporting Tray, Midi
•: 1: Supporting Tray, Maxi
•: 1 ml: MS Precipitation Buffer
•: 10 ml: Tricholoroacetic acid, 20% w/v
•: 2 x 1 ml: 3M Sodium acetate, pH 5.2
•: 1: Supporting Tray, Midi
•: 1: Supporting Tray, Maxi
•: 1 ml: MS Precipitation Buffer
•: 10 ml: Tricholoroacetic acid, 20% w/v
•: 2 x 1 ml: 3M Sodium acetate, pH 5.2
Ostrzeżenie
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
Inne uwagi
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Informacje prawne
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials