672159
Urokinase Substrate III, Fluorogenic
Suitable for the quantitative direct fluorescent assay of urokinase.
Synonim(y):
Urokinase Substrate III, Fluorogenic, Z-GGR-AMC, HCl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H33N7O7 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
579.60 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
ethanol: soluble
water: soluble
fluorescencja
λex 365-380 nm
λem 430-460 nm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Suitable for the quantitative direct fluorescent assay of urokinase activity. Also useful as a substrate for plasminogen activators.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
Primary Target
Quantitative direct fluorescent assay of urokinase
Quantitative direct fluorescent assay of urokinase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Sekwencja
Z-Gly-Gly-Arg-AMC, HCl
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Inne uwagi
Green, C.D.J. 1986. Thromb. Res.44, 849.
Walker, B., and Elmore, D.T. 1984. Thromb. Res.34, 103.
O’Donnel-Tormey, J., and Quigley, J.P. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80, 344.
Lottenberg, R., et al. 1981. Methods Enzymol.80, 341.
Pierzchala, P.A., et al. 1979. Biochem. J.183, 555.
Strauss, A.W., et al. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA76, 4225.
Zimmerman, M., et al. 1978. Proc. Natl. Acad. Sci. USA75, 750.
Walker, B., and Elmore, D.T. 1984. Thromb. Res.34, 103.
O’Donnel-Tormey, J., and Quigley, J.P. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80, 344.
Lottenberg, R., et al. 1981. Methods Enzymol.80, 341.
Pierzchala, P.A., et al. 1979. Biochem. J.183, 555.
Strauss, A.W., et al. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA76, 4225.
Zimmerman, M., et al. 1978. Proc. Natl. Acad. Sci. USA75, 750.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1