Key Documents
670111-M
Millipore
UDP-α-D-Galactose, Disodium Salt
A donor substrate for galactosyltransferases used in the biosynthesis of galactose-containing oligosaccharides. Decreased red blood cell levels of UDP-Gal are found in patients with maple syrup urine disease or phenylketonuria.
Synonim(y):
UDP-α-D-Galactose, Disodium Salt, UDP-Gal, Uridine-5ʹ-diphosphogalactose, 2Na
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22N2O17P2 · 2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8+,9-,10+,11-,12-,13-,14-;;/m1../s1
Klucz InChI
PKJQEQVCYGYYMM-QKYKBPIOSA-L
Opis ogólny
A donor substrate for galactosyltransferases used in the biosynthesis of galactose-containing oligosaccharides. Decreased red blood cell levels of UDP-Gal are found in patients with maple syrup urine disease or phenylketonuria.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Inne uwagi
Stults, C.L., et al. 1999. Glycobiology 9, 661.
Gibson, J.B., et al. 1996. Am. J. Clin. Nutr. 63, 704.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3