Kluczowe dokumenty
6.18567
Supelco
Hexane-1-sulphonic Acid Sodium Salt Monohydrate
Synonim(y):
1-Hexanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5SO3Na · H2O
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
InChI
1S/C6H14O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3