Kluczowe dokumenty
6.18300
Sigma-Aldrich
Acetonitrile
for chromatography (gradient grade 2.5)
Synonim(y):
Acetonitrile, ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
Beilstein:
741857
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
klasa czystości:
for chromatography (gradient grade 2.5)
Próba:
≥99.9% (GC)
metody:
HPLC: suitable
Zastosowanie:
general analytical
bp:
81-82 °C (lit.)
ciśnienie pary:
72.8 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
for chromatography (gradient grade 2.5)
Poziom jakości
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
973 °F
granice wybuchowości
16 %
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble (1,000 g/l at 25 °C (77 °F))
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
general analytical
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetonitrile is commonly used as a key component in the mobile phase for gradient elution chromatography. It is used in various chromatographic techniques, such as high-performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Zastosowanie
Acetonitrile can be used as a mobile phase:
  • Buffer in the liquid chromatographic method for determination of polyamines, amino acids, metanephrines, and catecholamine compounds in human body fluids.
  • Component to facilitate the fast gradient elution separations of polar neutral active pharmaceutical ingredients (APIs).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup