Kluczowe dokumenty
6.17843
Supelco
Kwas octowy lodowaty
100% (aldehyde free, GR)
Synonim(y):
Acetic acid, Glacial acetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
Beilstein:
506007
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
klasa czystości
for analytical purposes
gęstość pary
2.07 (vs air)
Próba
100% (aldehyde free, GR)
temp. samozapłonu
800 °F
granice wybuchowości
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup