Kluczowe dokumenty
6.17797
Supelco
Fehling′s solution A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
Postać
solution
Zastosowanie
  • Chemical and enzymic analyses of Pichia polymorpha cell walls: This study demonstrates the use of Fehling′s solution A in biochemical research, specifically for the chemical and enzymatic analysis of yeast cell walls. The use of Fehling′s solution A as a copper complex reagent provides critical insights into the carbohydrate content of cell walls, which is essential for understanding cell wall structure and function in microbiology. This research highlights Fehling′s solution A′s application in detailed organic compound identification within a microbial context (Villa et al., 1980).
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3