Kluczowe dokumenty
614350
Sigma-Aldrich
Tomatidine, HCl
A steroidal alkaloid that structurally resembles Cyclopamine, but lacks the capacity to inhibit Shh (Sonic Hedgehog) signaling. Reported to be non-teratogenic.
Synonim(y):
Tomatidine, HCl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H45NO2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.65 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥90% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMF: 2 mg/mL
DMSO: 2 mg/mL
ethanol: 2.5 mg/mL
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C27H45NO2.ClH/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4;/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3;1H/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+;/m0./s1
Klucz InChI
SXXHVPYRDFJKPG-XRWUXUKGSA-N
Opis ogólny
Alkaloid steroidowy, który strukturalnie przypomina cyklopaminę (nr kat. 22239803), ale nie ma zdolności hamowania sygnalizacji Shh (Sonic Hedgehog). Zgłoszono, że nie jest teratogenny.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Kontrola negatywna dla sygnalizacji Shh (Sonic Hedgehog)
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Uwaga dotycząca przygotowania
Do osiągnięcia całkowitej solubilizacji może być wymagane lekkie podgrzanie.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Berman, D.M., et al. 2003. Nature,425, 846.
Thayer, S.P., et al. 2003. Nature,425, 851.
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Cooper, M.K., et al. 1998. Science280, 1603.
Kim, S.K. and Melton, D.A. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13036.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3