Kluczowe dokumenty
6.08327
Sigma-Aldrich
Toluen
for chromatography
Synonim(y):
Toluene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.14
Beilstein:
635760
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191501
klasa czystości
for chromatography
Poziom jakości
gęstość pary
3.2 (vs air)
ciśnienie pary
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
temp. samozapłonu
997 °F
granice wybuchowości
7 %
współczynnik refrakcji
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Toluen, węglowodór aromatyczny podobny do benzenu, ale uważany za znacznie mniej toksyczny, jest szeroko stosowany jako rozpuszczalnik organiczny. Może być stosowany jako rozpuszczalnik fazy ruchomej lub rozpuszczalnik ekstrakcyjny w chromatografii gazowej (GC) i chromatografii cieczowej (LC).
Zastosowanie
Toluen może być stosowany jako
  • Składnik ciekłego rozpuszczalnika pod ciśnieniem stosowanego w metodzie ekstrakcji do oznaczania pozostałości pestycydów w owocach i warzywach.
  • Rozpuszczalnik ekstrakcyjny w procedurze derywatyzacji DLLME do wiarygodnego oznaczania 18 amin biogennych w piwie.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)