Kluczowe dokumenty
605204-M
Sigma-Aldrich
Thrombin, Immobilized, Human Plasma
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Postać
suspension
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Native thrombin from human plasma, bound to agarose beads.
Native thrombin from human plasma, bound to agarose beads. Thrombin is a key enzyme in the coagulation cascade. Converts fibrinogen to fibrin and activates factor XIII, which cross-links and stabilizes the fibrin polymer.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
In 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, ≤0.1% sodium azide, pH 7.4.
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Inne uwagi
Xiang, B., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 7412.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1