Kluczowe dokumenty
605197
Sigma-Aldrich
Inhibitor fibrynolizy aktywowany trombiną, ludzki
The Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor, Human controls the biological activity of Thrombin-Activatable Fibrinolysis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonim(y):
Prokarboksypeptydaza B w osoczu, TAFI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
aktywność właściwa
2-9 units/mg protein
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Natywny inhibitor fibrynolizy aktywowany trombiną z ludzkiej wątroby. Jednołańcuchowa glikoproteina syntetyzowana w wątrobie. Aktywowana przez kompleks trombina/trombomodulina poprzez proteolityczne rozszczepienie Arg92. Krąży w osoczu jako zymogen w stężeniu około 50 nM. Uważa się, że odgrywa ważną rolę w interakcji między układami prokoagulacyjnymi, przeciwzakrzepowymi i fibrynolitycznymi.
Opakowanie
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Definicja jednostki
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która hydrolizuje 1 µM Hip-L-Arg na minutę w temperaturze 25°C, pH 7,65.
Postać fizyczna
W 150 mM NaCl, 20 mM HEPES, pH 7,4.
Uwaga dotycząca przygotowania
Przygotowany z surowicy, która w certyfikowanych testach wykazała ujemny wynik na obecność HBsAg oraz przeciwciał przeciwko HIV i HCV.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Inne uwagi
Boffa, M.B., et al. 1999. Biochemistry 38, 6547.
Boffa, M.B., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 2127.
Bajzar, L., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 14477.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1