Kluczowe dokumenty
5.71200
Millipore
Wężyk silikonowy do pompy Ø 6,4 mm
for use with Dilucult, pkg of 6 tubes (Tygon)
Synonim(y):
Rurki rozcieńczalnika, wąż, rurka Tygon
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.84
Materiały
silicone tubing
opakowanie
pkg of 6 tubes (Tygon)
producent / nazwa handlowa
DiluCult
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with Dilucult
Opis ogólny
Zestaw 6 rurek Tygon do części pompy (20 cm).ø wewnętrzna 6,4 mm
Zastosowanie
Do użytku z rozcieńczalnikiem grawimetrycznym DiluCult i DiluCult 2.
Informacje prawne
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany